MABF158C
Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE-Cy7, clone UC10-4F10-11 Antibody
clone UC10-4F10-11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Sinônimo(s):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), CD152, CD152 (CTLA-4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UC10-4F10-11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ctla4(12477)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.