MABE893
Anti-LSm1 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from rat
Sinônimo(s):
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lsm1(67207)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LSm1 from MEF cell lysate (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LSm1 in 10 µg of L-929 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1