MABE340-AF488
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IF2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. Nos. MABE340 & OP46) is shown to be suitable also for immunohistochemistry and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2