MABE270
Anti-phospho STAT6 (Tyr641) Antibody, clone 19E2.1
clone 19E2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Signal transducer and activator of transcription 6, IL-4 Stat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19E2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr641)
Informações sobre genes
human ... STAT6(6778)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT6 on 10 µg of PDGF untreated and treated NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysates treated and untreated with PDGF
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1