MABE1799
Anti-Nrf2 Antibody, clone 103
clone 103, from rat
Sinônimo(s):
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
103, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nfe2L2(18024)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nrf2 in Western Blotting applications (Maruyama, A., et. al. (2008). Arch Biochem Biophys. 477(1):139-45; Kobayashi, E.H., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11624; Taquchi, K., et. al. (2016). Toxicol Sci. 152(1):40-52; Saito, R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 36(2):271-84; Taquchi, K., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(5):900-13).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nrf2 in Keap1-KO MEF cell lysates versus Nrf2-KO MEF cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1