F9554
Anti-Fatty Acid Synthase antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FAS, Anti-FASN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 270 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human (predicted)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of mouse myoblast C2 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of rat hepatocytoma FAO cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FASN(2194)
mouse ... Fasn(14104)
rat ... Fasn(50671)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)