MABE1526
Anti-ZCCHC11 (TUT4) Antibody, clone 9F6.1
clone 9F6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Terminal uridylyltransferase 4, TUTase 4, Zinc finger CCHC domain-containing protein 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZCCHC11(23318)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ZCCHC11 (TUT4) in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1