MABE1130
Anti-Hsp70/Hsp72 Antibody, clone 2H9
clone 2H9, from mouse
Sinônimo(s):
Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1, HSP70.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H9, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA1A(3303)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Hsp70/Hsp72 expression and siRNA-mediated Hsp70 down-regulation in HeLa cells (Rohde, M., et al. (2005). Genes Dev. 19(5):570-582).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the heat schock-inducible Hsp70/Hsp72, but not the constitutively expressed HSPA8/Hsc70 (HSC73) in heat shock protein preparations from bovine skeletal muscle and human myocardium tissue (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected heat shock-induced Hsp70 expression in four human leukemia cell lines (U937, Jurkat, Molt4, HL60), but not in murine myeloma NSO cells (Lasunskaia, E.B., et al. (1997). Apoptosis. 2(2):156-163).
Epigenetics & Nuclear Function
Chaperones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Hsp70/Hsp72 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1