MABE1075
Anti-mono- and poly-ADP-ribose binding reagent
from Escherichia coli
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins.
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mono-and poly-ribosylated proteins. (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Qualidade
Gel Electrophoresis Analysis: 0.5 µg of this binding reagent was analyzed on GEL Electrophoresis to test for purity.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2