MABE1018
Anti-BBF2H7/CREB3L2 Antibody, clone 28G9
clone 28G9, from mouse
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2, BBF2H7, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2/CREB3L2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
28G9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB3L2(64764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation: A representative lot co-immunoprecipitated ER-associated E3 Ub ligase Hrd1 with BBF2H7/CREB3L2 from rat C6 glioma cells only before, but not after, ER stress induction by thapsigargin treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Western Blottting Analysis: A representative lot detected BBF2H7/CREB3L2 upregulation in murine ATDC5 chondrogenic cells after siRNA-mediated Hrd1 knockdown, as well as BBF2H7/CREB3L2 upregulation in HeLa cells upon proteasome inhibition or ER stress induction (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949.)
Immunocytochemistry: A representative lot detected enhanced ER & nuclear BBF2H7/CREB3L2 immunoreactivity in rat glioma C6 cells upon proteasome inhibitor MG132 treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BBF2H7/CREB3L2 in 10 µg of rat C6 glioma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1