MABD85
Anti-LIMD1 Antibody, clone 3F2/C6
clone 3F2/C6, from mouse
Sinônimo(s):
LIM domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2/C6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIMD1(8994)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Stem Cell Research
Oncoproteins
Oxidative Stress
This antibody has been shown to work in Immunohistochemical applications (Sharp, T., et al. (2008).
This antibody has been shown to work in Immunoprecipitation applications (Courtesy of Dr. Tyson Sharp, Cancer Research, UK)
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected LIMD1 in H1299 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
H1299 cell lysates.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1