MABD76
Anti-Oct-4 Antibody, clone 9B7
clone 9B7, from mouse
Sinônimo(s):
POU domain, class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU5F1(5460)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in COS7 cells.
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oct-4 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse embryonic stem cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1