MABC985
Anti-TRAF4 Antibody, clone 5MLN-2H1
ascites fluid, clone 5MLN-2H1, from mouse
Sinônimo(s):
TNF receptor-associated factor 4, Cysteine-rich domain associated with RING and Traf domains protein 1, Metastatic lymph node gene 62 protein, MLN 62, RING finger protein 83
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5MLN-2H1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAF4(9618)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Imunnohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected TRAF4 in Breast cancer tissue (Kedinger, V., et. al. (2008) PLoS ONE. 3(10):e3518).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected TRAF4 in MCF-10A cells and tranfected HeLa cells (Kedinger, V., et. al. (2008) PLoS ONE. 3(10):e3518).
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected TRAF4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1