MABC983
Anti-CD1d Antibody, clone D5
clone D5, from mouse
Sinônimo(s):
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, R3G1, CD1d
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD1D(912)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed CD1d in CD1d-transfected C1R human lymphoblastoid cells (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated intact as well as degraded CD1d from human penile urethral epithelial (PURL) cells following C. trachomatis (Kawana, K., et al. (2007). J Biol Chem. 282(10):7368-7375).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated exogenously expressed CD1d independent of glycosylation states from lysates of CD1d-transfected FO-1 human melanoma cells (Kim, H.S., et al. (1999). J Biol Chem. 274(14):9289-9295).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected CD1d in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Note: Longer exposure time is needed when using total lysates for Western blotting applications. Membrane preparation or immunoprecipitation can be employed to enrich membrane target proteins prior to Western blotting.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1