MABC681
Anti-ETV4 Antibody, clone 1A2G3
ascites fluid, clone 1A2G3, from mouse
Sinônimo(s):
ETS translocation variant 4, Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-F, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, Protein PEA3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A2G3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ETV4(2118)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ETV4 in K562 cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.