MABC640
Anti-MUM1 Antibody, clone 4G10
ascites fluid, clone 4G10, from mouse
Sinônimo(s):
PWWP domain-containing protein MUM1, Mutated melanoma-associated antigen 1, MUM-1, Protein expandere
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PWWP3A(84939)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected recombinant MUM1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Recombinant MUM1 protein