MABC602
Anti-Ferritin Heavy Chain Antibody, clone 1-2.3.1.2
clone 1-2.3.1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Ferritin heavy chain, Ferritin H subunit, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin heavy chain, N-terminally processed
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1-2.3.1.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTH1(2495)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Ferritin Heavy Chain in erythroid blasts of acute myeloid leukaemia M6 tissue, macrophages in the lymph node tissue, and tumor & lung-associated macrophages (Wang, W., et al. (2013). Histopahtology. 62:931–940).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ferritin Heavy Chain in 10 µg of U251 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1