MABC272
Anti-Annexin VI Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Chromobindin-20, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANXA6(309)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Annexin VI in HeLa and A431 cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin VI in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1