MABC1190
Anti-Bin1 Antibody, clone 2F11
clone 2F11, from mouse
Sinônimo(s):
Myc box-dependent-interacting protein 1, Amphiphysin II, Amphiphysin-like protein, Box-dependent myc-interacting protein 1, Bridging integrator 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, chicken, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Bin1(424228)
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Bin1 in Immunohistochemistry applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Bin1 in Western Blotting applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Bin1 in Immunohistochemistry applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Bin1 in Western Blotting applications (DuHadaway, J.B., et. al. (2003). J Cell Biochem. 88(3):635-42; Muller, A.J., et. al. (2003). Mol Cell Biol. 23(12):4295-306; Chang, M.Y., et. al. (2007). Cancer Res. 67(1):100-7).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Bin1 in human cerebellum and human skeletal muscle tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1