MABC1021
Anti-G-CSF-R/CD114 Antibody, clone 5A11.1
clone 5A11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Granulocyte colony-stimulating factor receptor, CD114, G-CSF-R, G-CSF receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSF3R(1441)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human G-CSF-R cytoplasmic domain fragment.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1