MAB8783
Anti-SARS Antibody, S Specific, clone 154C
clone 154C, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
154C, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunofluorescence
- ELISA
- Western Blot
- Immunoblot
- Neutralization
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2