MAB8692
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, helicase domain NS4A
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HCV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin embedded)
Immunofluorescence
Immunoblot
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2