MAB5414
Anti-Notch 1 Antibody, extracellular, clone 8G10
culture supernatant, clone 8G10, Chemicon®
Sinônimo(s):
Motch A, mT14, p300
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Syrian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOTCH1(4851)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry on paraformaldehyde fixed frozen tissue sections.
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: brain, lung, thymus.