MAB3741
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase µ Antibody, clone SBK15
ascites fluid, clone SBK15, Chemicon®
Sinônimo(s):
Receptor-type Protein-tyrosine Phosphatase mu, R-PTP-MU
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SBK15, monoclonal
reatividade de espécies
rat, bovine, mouse, human, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRM(5797)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation
Immunostaining (1:200)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1