MAB3610
Anti-Bub1 Antibody, clone 14H5
clone 14H5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14H5, monoclonal
reatividade de espécies
primate, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BUB1(699)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry: 1 μg/mL on tissue culture cells. Suggested fix is 3.5% PBS-buffered paraformaldehyde for 7 minutes. Permeabilization method is 0.2% Triton-X-100 after fixation. Suggested blocking buffer is 10 mM Tris, pH 7.5 with 150 mM NaCl with 0.1% BSA.
Immunoprecipitation: 1 μg/mL. Preferred cell lysis buffer is RIPA. Final reaction volume is 200 μL with a final protein concentration in the reaction mix of 1 mg/mL. Suggested capture agent is Protein G.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2