Key Documents
MAB350
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiencefalina, clone NOC1
culture supernatant, clone NOC1, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CBF, Anti-CBF2, Anti-HSP-CBF, Anti-NOC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NOC1, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, rabbit, rat, hamster
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEBPZ(10153)
Especificidade
Met5- e Leu5-encefalina. Exibe reatividade cruzada de cerca de 40% com hexapeptídeos de Met-encefalina com a terminação C prolongada e de 7% com o heptapeptídeo prolongado (-Arg-Fen-OH), mas não reconhece a pró-encefalina ou outros peptídeos endógenos (Cuello, 1984). Por imuno-histoquímica, o anticorpo marca todos os sítios que sabidamente expressam a encefalina e não apresenta reatividade cruzada com beta-endorfina ou dinorfina (Cuello, 1984; MacMillan e Cuello, 1986).
Imunogênio
Leu5-encefalina conjugada com BSA.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte encefalina usando este anticorpo antiencefalina, clone NOC1, validado para uso em IC, IH.
Imuno-histoquímica: 1:100-1:400 em cortes de criostato de 10 μm do tronco cerebral de ratos e porcos da índia usando anticorpos secundários com marcação fluorescente para detecção (Cuello, 1984; MacMillan e Cuello, 1986).
Imunocitoquímica: 1:300 em culturas primárias de neurônios estriatais e do hipocampo de ratos usando um anticorpo secundário conjugado com Cy2 ou Cy3 para detecção (Saudou, 1998).
Radioimunoensaio (Cuello, 1984)
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Neuroinflamação e dor
Hormônios e receptores
forma física
Sobrenadante liofilizado, sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
O anticorpo liofilizado pode ser armazenado a 2 °C a 8 °C por até 3 meses ou deve ser mantido a –20 °C por períodos mais longos. Reconstitua com 100 μL de água DI estéril. Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
F Saudou et al.
Cell, 95(1), 55-66 (1998-10-20)
The mechanisms by which mutant huntingtin induces neurodegeneration were investigated using a cellular model that recapitulates features of neurodegeneration seen in Huntington's disease. When transfected into cultured striatal neurons, mutant huntingtin induces neurodegeneration by an apoptotic mechanism. Antiapoptotic compounds or
Electroacupuncture modulation of reflex hypertension in rats: role of cholecystokinin octapeptide.
Li, M; Tjen-A-Looi, SC; Guo, ZL; Longhurst, JC
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
Identification of urocortin 3 afferent projection to the ventromedial nucleus of the hypothalamus in rat brain.
Chen, P; Lin, D; Giesler, J; Li, C
The Journal of Comparative Neurology null
Lack of P-selectin glycoprotein ligand-1 protects mice from thrombosis after collagen/epinephrine challenge.
Kornel Miszti-Blasius,Ildiko Beke Debreceni,Szabolcs Felszeghy,Balazs Dezso,Janos Kappelmayer
Thrombosis Research null
Down-regulation of CXCL12 by DNA hypermethylation and its involvement in gastric cancer metastatic progression.
Yu Zhi,Jing Chen,Shuanglong Zhang,Xiaojing Chang,Jingguo Ma,Dongqiu Dai
Digestive Diseases and Sciences null