MAB331-C
Anti-SNAP-25 Antibody, clone SP14 (Ascites Free)
clone SP14, from mouse
Sinônimo(s):
Synaptosomal-associated protein 25, SNAP-25, Super protein, SUP, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, SNAP-25
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP14, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, bovine, mouse, rat, guinea pig, human
técnica(s)
activity assay: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNAP25(6616)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNAP-25 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1