MAB325
Anti-Syntaxin Antibody, clone SP7
purified antibody, clone SP7, Chemicon®
Sinônimo(s):
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP7, monoclonal
reatividade de espécies
hamster, pig, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STX1A(6804)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Formalin fixed (fixed <4 weeks)
Immunoblotting: 1:10
ELISA: 1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2