Documentos Principais
MAB324
Sigma-Aldrich
Anticorpo antienolase específica neuronal, clone 5E2
clone 5E2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NSE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
5E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Enolase específica neuronal gama humana. Reconhece uma banda de 45 kD correspondente à NSE gama em immunoblots de extratos de cérebro humano.
Imunogênio
Enolase específica neuronal de cérebro humano.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Immunoblotting
ELISA
Imuno-histoquímica. Pode ser usado em cortes embebidos em parafina e fixados em formalina.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antienolase específica neuronal, clone 5E2, detecta o nível de enolase específica neuronal e foi publicado e validado para uso em ELISA, WB, IC e IH(P).
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Ligação
Substitui: CBL220
forma física
Formato: Purificado
Líquido em PBS, pH 7,4, contendo 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2 a 8 °C por até 12 meses em condições estéreis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Manipulation of human pluripotent embryonal carcinoma stem cells and the development of neural subtypes.
Rebecca Stewart, Victoria Buyers Christie, Stefan Alexander Przyborski, Rebecca Stewart et al.
Stem Cells null
The neural adhesion molecule TAG-1 modulates responses of sensory axons to diffusible guidance signals.
Law, CO; Kirby, RJ; Aghamohammadzadeh, S; Furley, AJ
Development null
Maja Mustapic et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 278-278 (2017-06-08)
Our team has been a pioneer in harvesting extracellular vesicles (EVs) enriched for neuronal origin from peripheral blood and using them as a biomarker discovery platform for neurological disorders. This methodology has demonstrated excellent diagnostic and predictive performance for Alzheimer's
Benedito A Carneiro et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(12), 2732-2739 (2018-03-22)
Purpose: Small cell carcinoma of the prostate (SCCP) is an aggressive disease that can arise de novo or by transdifferentiation from prostate adenocarcinoma. Alterations in anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene are involved in neuroblastoma, lung cancer, and other malignancies, but
Formation of neurospheres from human embryonal carcinoma stem cells.
Grace M Horrocks, Lyndsey Lauder, Rebecca Stewart, Stefan Przyborski
Biochemical and biophysical research communications null