MAB317
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Antibody, α hCGRP a.a. 28-37, clone CD8
clone CD8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CD8, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALCA(796)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: against BSA-conjugated alpha CGRP peptide.
Optimal working dilutions to be determined by end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2