MAB3121
Anti-Bcl-XL and BclXs Antibody, clone 7B2.5
clone 7B2.5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-BCL-XL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B2.5, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L1(598)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (Cheng, 1996; Gottschalk, 1996)
Immunohistochemistry (Foreman, 1996; Wrone-Smith, 1995)
Western blotting: ( 0.5 μg/mL)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects