MAB3101
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 5B9.2
clone 5B9.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Cx45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B9.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJC1(10052)
rat ... Gjc1(266706)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Due to sequence homologies, this antibody is also expected to react with canine (100% homology) and mouse (92% homology) Connexin 45. Also confirmed to work on rat C6 cells. Others not tested.
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2