Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
MAB2300
Sigma-Aldrich
Marcador panneuronal Mili-Mark®
Milli-Mark Pan Neuronal Marker is an antibody targeting the Pan Neuronal Marker protein, validated for use in ICC, IHC, IF & IHC.
Sinônimo(s):
Marcador neuronal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Neuro-Chrom
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anticorpos para proteínas neuronais tornaram-se ferramentas críticas para identificar neurônios e discernir características morfológicas em cultura e tecidos complexos. Embora a marcação de técnicas histológicas clássicas, como a coloração de Golgi, e abordagens moleculares modernas, como construções GFP, produzam excelentes detalhes citoarquitetônicos, essas abordagens são tecnicamente desafiadoras e impraticáveis para muitas necessidades de pesquisa em neurociência. Anticorpos específicos de neurônios são ferramentas de precisão convenientes, úteis na revelação da citoarquitetura, mas estão limitados à distribuição do alvo da proteína dentro do neurônio, que pode diferir muito do núcleo ao soma, ao dendrito e ao axônio. Para obter uma coloração morfológica tão completa quanto possível em todas as partes dos neurônios, a Millipore desenvolveu uma mistura de anticorpos monoclonais que reage contra as principais proteínas somáticas, nucleares, dendríticas e axonais distribuídas pela arquitetura pan-neuronal que pode então ser detectada por um único anticorpo secundário. Esse coquetel de anticorpos foi validado em diversas fixações, cultura celular e protocolos de imuno-histoquímica, incluindo tecido cerebral de arquivo, dando aos pesquisadores uma ferramenta qualitativa e quantitativa conveniente e específica para estudar a morfologia neuronal.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi determinada.
N.º do catálogo MAB2300 é específico para axônios (neuritos), dendritos, núcleo e corpo celular dos neurônios.
Imunogênio
Epítopo: Marcador de neurônio inteiro
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
&Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Neurônios E18 primários do córtex de rato rotineiramente testados em imunocitoquímica.
forma física
Coquetel de anticorpos monoclonais misturado em PBS com 0,05% de NaN3
Formato: Purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 1 ano a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Neurônios E18 do córtex primário de ratos
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Harald Lund et al.
Nature immunology, 19(5), 1-7 (2018-04-18)
The cytokine transforming growth factor-β (TGF-β) regulates the development and homeostasis of several tissue-resident macrophage populations, including microglia. TGF-β is not critical for microglia survival but is required for the maintenance of the microglia-specific homeostatic gene signature1,2. Under defined host
Short-term fasting induces profound neuronal autophagy.
Alirezaei, M; Kemball, CC; Flynn, CT; Wood, MR; Whitton, JL; Kiosses, WB
Autophagy null
Erdinç Dursun et al.
PloS one, 12(11), e0188605-e0188605 (2017-11-28)
Our recent study indicated that vitamin D and its receptors are important parts of the amyloid processing pathway in neurons. Yet the role of vitamin D receptor (VDR) in amyloid pathogenesis is complex and all regulations over the production of
Pankaj Patyal et al.
Neurochemical research, 45(3), 663-671 (2019-11-30)
The myelin proteolipid protein gene (PLP1) encodes the most abundant protein in CNS myelin. Expression of the gene must be strictly regulated, as evidenced by human X-linked leukodystrophies resulting from variations in PLP1 copy number, including elevated dosages as well
Activation of developmental nuclear fibroblast growth factor receptor 1 signaling and neurogenesis in adult brain by ?7 nicotinic receptor agonist.
Narla, ST; Klejbor, I; Birkaya, B; Lee, YW; Morys, J; Stachowiak, EK; Prokop et al.
Stem Cells Translational Medicine null