MAB1594
Anti-Frataxin Antibody, exon 4, clone 1G2
ascites fluid, clone 1G2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Friedreich ataxia, Friedreich ataxia protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FXN(2395)
mouse ... Fxn(14297)
rat ... Fxn(499335)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:100-1:1,000. Fixation of cells in ice cold acetone or 4% paraformaldehyde is recommended. Due to the subcellular localization of frataxin in the mitochondria, cells should be permeabilized in the presence of detergent prior to incubation with primary antibody.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used on ELISA.
Western blot (natural and recombinant protein):
1:5,000; mitochondrial preparations are recommended for consist signals (see Santos, 2001).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Frataxin on 10 μg of PC12 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Nota de análise
Liver, heart or skeletal muscle.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1