MAB1567A4
Anti-MAG Antibody, clone 513, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 513, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Myelin-associated glycoprotein, Siglec-4a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
513, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAG(4099)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAG in adult mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Adult mouse brain tissue
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2