MAB10207-I
Anti-Fusion Glycoprotein of HPIV 3 Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9-4-3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 60.06 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEWENTRY(2828653)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Fusion Glycoprotein of HPIV 3 in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fusion Glycoprotein of HPIV-3 in Western Blotting applications (Xie, W., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0136474).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1