Documentos Principais
LSKSBW500
Millipore
Montage Wash Solution, 0.5 L
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 500 mL
fabricante/nome comercial
Montage®
técnica(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condições de expedição
ambient
Informações legais
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process