Documentos Principais
LCWP14250
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 10,0 μm
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Mitex Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex
Parâmetros
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diâmetro
142 mm
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
130 μm
Matriz
Mitex
tamanho de poro
10.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Informações legais
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany