Documentos Principais
KTGRA04HH3
Millipore
Aervent® 0,2 µm, Cápsula Opticap® XL
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 7.6 in. (19.3 cm)
Sinônimo(s):
Opticap Sterilizing Grade XL4 Aervent 0.2 µm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 4
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
≤9 mL/min nitrogen diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
7.7 in.
Largura
3.3 in.
comprimento nominal do cartucho
7.6 in. (19.3 cm)
Diâmetro
8.4 cm (3.3 in.)
área de filtração
0.21 m2
diâm. conexão de entrada
9/16 in.
L entrada para a saída
19.3 cm (7.6 in.)
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤15 mg
matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
conector
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Ligação
Substitui: KTGP04HB3
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana PTFE que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
30 ciclos de autoclave de 30 min a 135 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
HydroCorr: ≤0,25 ml/min a 2,6 bar (38 psig)
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização & a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A Corporação EMD Millipore certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado nos termos do artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Foi projetado e fabricado de acordo com as boas práticas de engenharia para garantir o uso seguro. Em conformidade com o artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em recipientes, este produto não ostenta a marca CE.