Documentos Principais
KN1HA3TTT1
Millipore
Opticap® XLT30 Polygard®
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinônimo(s):
Polygard -CN Opticap XLT 30 in. 10.0 μm 1.5 in. TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
diâm. conexão de entrada
1.5 in.
diam. conexão de saída
1.5 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤165 mg/capsule
Matriz
Polygard®-CN
tamanho de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Linha T/Porta do medidor: Linha T
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Redução de microrganismos
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a seção de instalação do guia do usuário das Cápsulas OPTICAP® XL e OPTICAP® XLT
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany