KGSKA3THH1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Autoclavable
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm,
Materiais
polyethersulfone
Nível de qualidade
descrição
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Características
hydrophilic
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Tamanho do dispositivo
30 in.
diâm. conexão de entrada
5/8 in.
diam. conexão de saída
5/8 in.
Matriz
Millipore Express® SHC
tamanho de poro
0.5/0.2 μm
conector
inlet hose barb
outlet hose barb
adequação
suitable for endotoxin