KGSKA3TTT1
Autoclavable Millipore Express® SHC Opticap® XLT 30 in. 0.5/0.2 µm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
Nível de qualidade
descrição
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm² using TM=["ASTM"] F838 methodology.
T-line
Características
hydrophilic
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
diâm. conexão de entrada
1 1/2 in.
diam. conexão de saída
1-1/2 in.
matriz
Millipore Express® SHC
tamanho de poro
0.5/0.2 μm
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
adequação
suitable for endotoxin