Documentos Principais
KGEPS015FH3
Millipore
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XL 150 Capsule
Fittings 3/4 in. TC- 9/16 in. HB, Sterile
Sinônimo(s):
Opticap XL 150 Millipore Express SHF Sterile 0.2 μm 3/4 in. TC-9/16 in. HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Nome do produto
Cápsula Millipore Express® SHF, Opticap® XL, sterile, Opticap® XL 150, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Materiais
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
irradiated
sterile
linha de produto
Opticap® XL 150
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤1.4 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
9.7 cm (3.8 in.)
comprimento nominal do cartucho
3.8 in. (9.7 cm)
Diâmetro
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
220 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
L entrada para a saída
9.7 cm (3.8 in.)
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHF
tamanho de poro
0.2 μm
ponto de bolha
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
conector
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Descrição geral
As cápsulas cumprem as diretrizes atuais da USP e da Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (AAMI, Association for the Advancement of Medical Instrumentation) de esterilidade utilizando um ciclo de esterilização validado.
Configuração do dispositivo: Cápsula
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a seção de instalação do guia do usuário das Cápsulas
  • OPTICAP® XL e OPTICAP® XLT Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Millipore Express® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 60 min a 123 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥1 l de água
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e um enxágue de água controlada de 2,0 l, as amostras exibiram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A Corporação EMD Millipore certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado nos termos do artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Foi projetado e fabricado de acordo com as boas práticas de engenharia para garantir o uso seguro. Em conformidade com o artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em recipientes, este produto não ostenta a marca CE.