Documentos Principais
IT5SP0017
Millipore
Packaging Kit - Spare Set of Shipping Boxes/Foam
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
36 in.
914 mm
Largura
24 in.
Profundidade
24 in.
peso
64 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany