Documentos Principais
IT5SP0007
Millipore
Acessório IT5, cabo de alimentação int′l TTU
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
1 in.
25 mm
Largura
1 in.
Profundidade
12 in.
peso
8 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany