Key Documents
IT5SP0006
Millipore
Adaptador Macho Staubli para tampa de extremidade 1,5" TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
0.5 in.
13 mm
Largura
1 in.
depth
3 in.
peso
8 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany