IT5SP0003
Peça sobressalente IT5, montagem HIM
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Altura
203 mm
8 in.
Largura
8 in.
Profundidade
8 in.
peso
64 oz
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
10-30°C
Categorias relacionadas
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany