Documentos Principais
IESN08132
Millipore
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 cm x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nome do produto
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Materiais
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 13.5 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3