HTMP1MAG-54K
MILLIPLEX® Human TIMP Magnetic Bead Panel 1 - Immunology Multiplex Assay
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-101%
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(TIMP-2)
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
The MILLIPLEX® Human TIMP Panel 1 Bead kit (TIMP-1, -2) is to be used for serum/plasma samples.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Especificidade
No significant cross-reactivity was observed among analytes in this panel.
Aplicação
- Analytes: TIMP-1, TIMP-2
- Recommended Sample type: Serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:50
- Assay Run Time: One day or overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3