Documentos Principais
HSTCMAG28PMX13BK
Millipore
Painel de alta sensibilidade pré-misturado de 13 analitos de linfócitos T humanos MILLIPLEX® - Embalagem que ocupa menos espaço (a granel)
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis essenciais nas respostas imunes adaptativas e inatas. O termo “citocinas” é um termo genérico que inclui miocinas (produzidas pelas células musculares), linfocinas (produzidas por células Th ativadas), interleucinas (que agem como mediadoras entre os linfócitos T) e quimiocinas (responsáveis pela migração dos linfócitos T). Sendo um dos mecanismos regulatórios do sistema imunológico, as citocinas atuam nas fases de reconhecimento, ativação ou efetora de uma resposta imune, modulando o desenvolvimento e as atividades funcionais dos subtipos de linfócitos T, linfócitos B e células mieloides. Consequentemente, a pesquisa envolvendo citocinas tem um papel importante para que se obtenha um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente aquelas respostas que fazem parte do processo inflamatório. Níveis baixos de inflamação estão envolvidos em muitos estados clínicos e subclínicos de doenças, tais como doenças autoimunes e cardiovasculares, diabetes, distúrbios neurológicos e câncer. Portanto, a medição em níveis de picograma das citocinas é essencial para entender a patogênese dessas doenças.
O painel de esferas magnéticas de linfócitos T humanos de alta sensibilidade MILLIPLEX® deve ser usado para a quantificação simultânea de qualquer um ou todos os analitos a seguir em amostras humanas de plasma, soro e sobrenadantes de culturas de células/tecidos: fractalcina, GM-CSF, γIFN, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α
e TNFα.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Aplicação
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, TNF-α
  • Por haver características exclusivas referentes à configuração de ensaio e ao preparo de amostras, leia o protocolo na íntegra antes de realizar o ensaio.
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Resposta imune, distúrbios metabólicos, doença inflamatória crônica, doença cardiovascular, neurociência
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para informações sobre as sensibilidades de ensaios individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Sascha N Goonewardena et al.
Cardiovascular drugs and therapy (2021-11-19)
Vascular and immune dysfunction are hallmarks of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infections and coronavirus disease 2019 (COVID-19). Although our understanding of the pathogenesis of COVID-19 has rapidly evolved, much of the focus has been on the immune mechanisms
Amparo Alfonso et al.
Scientific reports, 9(1), 10576-10576 (2019-07-25)
Cyclophilins (Cyps) are ubiquitous proteins that belong to the immunophilins family consistently associated with inflammatory and cardiovascular diseases. While levels of CypA have been extensively studied, less data are available for other Cyps. The purpose of this case-control study was